Learn More
BRAND™ Conical Jar with Snap-on Lid
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Include | Snap-On Lid |
| Materiale | Polystyrene |
| Quantità | 1000 |
| Peso (sistema metrico) | 0.01 kg |
| Forma | Conical |
| Product Type | Jar |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Tipo di chiusura | Snap Lid |