Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conical Joint Clips Type Keck™
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
42.67€ - 84.85€
Specifica
Materiale POM
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10050271
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasintrumente
01103745
For ground joint NS 45/40 Brown
84.85€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10569941
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasintrumente
01103712
For ground joint NS 12/21 Violet
42.67€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For conical ground joints
  • Material: POM, outstanding chemical resistance
  • Operating temperature up to approx. 150 °C
Specifica
Specifica
POM