Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15321066 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
incolore
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Forensic DNA Grade
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
PCR Clean (Non-sterile)
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Imballaggio:
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes)
500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes)
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 48
pezzi 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Purity or Quality Grade Imballaggio unitSize
15321066 50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes) pezzi 500
16336485 25 mL incolore Eppendorf Quality (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) pezzi 200
16346485 25 mL incolore PCR Clean (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) pezzi 200
16356485 25 mL incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
17473703 25 mL Ambra Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
15915180 15 mL Amber Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) pezzi 200
17705004 15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes) pezzi 500
15311066 15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes) pezzi 500
17650006 15 mL incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes) pezzi 500
15863202 15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes) pezzi 500
15685357 15 mL Clear Forensic DNA Grade (Non-sterile) Individually Wrapped pezzi 100
16366485 25 mL incolore PCR Clean (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) 1 set
17715004 25 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
15695357 50 mL Clear Forensic DNA Grade Individually Wrapped pezzi 48
15873202 50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes) pezzi 300
17725004 50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes) pezzi 500
17660006 50 mL incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes) pezzi 500
15935180 50 mL Amber Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15321066 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030122178
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Le Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL: Grazie alla loro chiusura ad alta tenuta, le perdite di campione sono ridotte al minimo. Questo le rende il consumabile ideale per le applicazioni di coltura cellulare e biologia cellulare, la preparazione dei campioni in microbiologia e biologia molecolare.
BioBased (made of bio-based material) variant aids in the reduction of consumable-related carbon footprint in the lab. The bio-based tubes have identical material properties and technical specifications as our non-BioBased tubes.
  • Ensures leak-free storage and protects sample integrity.
  • Suited for a wide range of laboratory tasks, enhancing flexibility.
  • High-quality materials for long-lasting, robust performance.
  • Free of plasticizers, biocides or mold release agents.
  • Clear, visible graduations for quick volume assessment.
  • Facilitates optimal sample recovery and efficient centrifugation.
  • Available in 15 mL, 25 mL, and 50 mL formats.
  • 2D Datamatrix (SafeCode) option features 2-level coding for safe sample identification. ECC200 error correction function enables safe code reading with up to 25% damaged codes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Light Gray
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
N. per confezione 20 x 25
Imballaggio 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
Quantità 500 Tubes
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Dichiarazioni di pulizia Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Tipo di chiusura Screw Cap
Area di scrittura Yes
Temperature Range (Metric) -86°C to -100°C
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Product Type Conical Tube
RCF max 19,500 x g
Purity or Quality Grade Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free