Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16356485 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
incolore
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Forensic DNA Grade
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
PCR Clean (Non-sterile)
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Imballaggio:
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes)
500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes)
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 48
pezzi 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Purity or Quality Grade Imballaggio unitSize
16356485 25 mL incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
16336485 25 mL incolore Eppendorf Quality (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) pezzi 200
16346485 25 mL incolore PCR Clean (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) pezzi 200
17473703 25 mL Ambra Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
15915180 15 mL Amber Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) pezzi 200
17705004 15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes) pezzi 500
15311066 15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes) pezzi 500
17650006 15 mL incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes) pezzi 500
15863202 15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes) pezzi 500
15685357 15 mL Clear Forensic DNA Grade (Non-sterile) Individually Wrapped pezzi 100
16366485 25 mL incolore PCR Clean (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) 1 set
17715004 25 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
15695357 50 mL Clear Forensic DNA Grade Individually Wrapped pezzi 48
15873202 50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes) pezzi 300
17725004 50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes) pezzi 500
17660006 50 mL incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes) pezzi 500
15321066 50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes) pezzi 500
15935180 50 mL Amber Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 16356485 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030122437
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL: Grazie alla loro chiusura ad alta tenuta, le perdite di campione sono ridotte al minimo. Questo le rende il consumabile ideale per le applicazioni di coltura cellulare e biologia cellulare, la preparazione dei campioni in microbiologia e biologia molecolare.
  • L'altezza ridotta consente un facile accesso al campione anche con pipette per piccoli volumi e riduce il rischio di contaminazione crociata tra pipetta e provetta.
  • Apertura e chiusura con una sola mano mediante la versione con il tappo SnapTec™ per l'estrazione e l'aggiunta rapida del liquido
  • Resistenza alla centrifugazione fino a 17.000 x g per entrambi i tipi di provetta: con tappo SnapTec™ e tappo a vite \nLa tenuta del coperchio è garantita per un intervallo tra -86°C e 100°C.
  • Necessità di un minore spazio di conservazione grazie a un'altezza inferiore di ∼20 % rispetto alle provette coniche da 50 mL
  • L'abbinamento degli accessori idonei per la centrifugazione, la miscelazione e il riscaldamento, nonché la preparazione e la conservazione dei campioni garantiscono una semplice integrazione nell'ambiente di laboratorio esistente.
  • L'uso di materie prime di classe USP 6 di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni e e una visibilità ottimale del campione e del pellet.
  • Il tappo a vite dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
  • Sterile, privo di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA. Ogni lotto viene controllato e dotato di certificazione di qualità e purezza.
  • La provetta con il tappo SnapTec™ può essere sterilizzata in autoclave fino a 121 °C (per 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura grigio
Colore incolore
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Monouso Sì
Materiale provetta: polipropilene (materie prime Classe USP VI), tappo a vite: polipropilene ad alta densità (HDPE)
N. per custodia 200 tubes (8 bags x 25 tubes)
Imballaggio 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
Quantità 200 Tubes
Sterilità Sterile
Autoclavabile No
Forma conico
Dichiarazioni di pulizia Pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free
Forma del fondo conico
Tipo di chiusura tappo a vite
Chiusura inclusa contenere
Area di scrittura Sì
Diametro (sistema metrico) 30 mm
RCF max 17000 x g
Purity or Quality Grade Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free