Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
Codice prodotto. 17650006 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Incolore
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Forensic DNA Grade
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
PCR Clean (Non-sterile)
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Imballaggio:
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes)
500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes)
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 48
pezzi 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Purity or Quality Grade Imballaggio Dimensione della confezione
17650006 15 mL Incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes) pezzi 500
16336485 25 mL Incolore Eppendorf Quality (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) pezzi 200
16346485 25 mL Incolore PCR Clean (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) pezzi 200
16356485 25 mL Incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
17473703 25 mL Ambra Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
15915180 15 mL Amber Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) pezzi 200
17705004 15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes) pezzi 500
15311066 15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes) pezzi 500
15863202 15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes) pezzi 500
15685357 15 mL Clear Forensic DNA Grade (Non-sterile) Individually Wrapped pezzi 100
16366485 25 mL Incolore PCR Clean (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) 1 set
17715004 25 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
15695357 50 mL Clear Forensic DNA Grade Individually Wrapped pezzi 48
15873202 50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes) pezzi 300
17725004 50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes) pezzi 500
17660006 50 mL Incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes) pezzi 500
15321066 50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes) pezzi 500
15935180 50 mL Amber Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 17650006 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030113489
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL: Grazie alla loro chiusura ad alta tenuta, le perdite di campione sono ridotte al minimo. Questo le rende il consumabile ideale per le applicazioni di coltura cellulare e biologia cellulare, la preparazione dei campioni in microbiologia e biologia molecolare.
  • Codifica su 2 livelli per un'identificazione dei campioni affidabile
  • La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura sicura di codici danneggiati fino al 30 %
  • Intervallo di temperatura: da -86°C a +121°C
  • Realizzate in polipropilene di alta qualità per la massima purezza del campione
  • Disponibilità per un uso immediato per una certa praticità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore Incolore
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Materiale Polypropylene
Include 2D Datamatrix Code (SafeCode)
N. per confezione 500 Pk.
Imballaggio 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
Quantità 500 Tubes
Sterilità Sterile
Senza RNasi Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Yes
Product Type Conical Tube
Purity or Quality Grade Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free