Learn More
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
Codice prodotto. 17965002 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17965002 2 mL pezzi 500
17955002 1.5 mL pezzi 500
17945002 5 mL pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17965002 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030113446
In stock
Le provette Eppendorf sfruttano una codifica a 2 livelli del SafeCode system (datamatrix code e testo in chiaro) per consentire un'identificazione sicura dei campioni. Le diverse classi di volume consentono un'identificazione sicura dei campioni in combinazione con la tracciabilità digitale degli stessi.
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
  • Temperature range: -86°C to +121°C
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
  • Off-the-shelf availability for comfortable handling
  • Pyrogen-free (endotoxin-free), DNase-free, RNase-free, and DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore Colorless
Descrizione Eppendorf Safe-Lock Tube
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Forma del fondo Conical
Materiale Polypropylene
Stile filo External
Imballaggio 500 (5 Bags x 100 Tubes)
Quantità 500 Tubes/Pk.
Forma Cylindrical
Senza RNasi Yes
Temperature Range (Metric) -86°C to +121°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -122.8°F to +212°F
Codice a barre 2D SafeCode
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
Capacità (sistema imperiale) 0.07 oz.
Senza Dnasi Yes
Tipo di chiusura Snap Cap
Fit for Purpose PCR Ready
Product Type CryoTube