Learn More
Eppendorf™ Provette coniche con tappo a vite
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30308636 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 (4 confezioni x 50 tubi)
240 (12 confezioni x 20 tubi)
400 (8 confezioni x 50 tubi)
480 (24 confezioni x 20 tubi)
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 240
pezzi 400
pezzi 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30308636 200 (4 confezioni x 50 tubi) pezzi 200
30308634 400 (8 confezioni x 50 tubi) pezzi 400
30308638 480 (24 confezioni x 20 tubi) pezzi 480
30308635 240 (12 confezioni x 20 tubi) pezzi 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30308636 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030122577
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le provette coniche Eppendorf™, dotate di tappo a vite, garantiscono un contenimento affidabile dei campioni e una conservazione senza perdite. Le varianti SafeCode migliorano l'identificazione dei campioni, mentre le opzioni BioBased offrono un'alternativa ecologica.
  • Assicurano una conservazione senza perdite e proteggono l'integrità dei campioni
  • Adatte a un'ampia gamma di attività di laboratorio, migliorano la flessibilità
  • Materiali di alta qualità per prestazioni robuste e durature
  • Prive di plastificanti, biocidi o agenti distaccanti
  • Graduazioni chiare e visibili per una rapida valutazione del volume
  • Facilita il recupero ottimale dei campioni e una centrifugazione efficiente
  • Disponibile nei formati da 15 mL, 25 mL e 50 mL
  • L'opzione Datamatrix 2D (SafeCode) prevede una codifica a 2 livelli per un'identificazione sicura del campione
  • La funzione di correzione degli errori ECC200 consente una lettura sicura dei codici con un massimo del 25% di codici danneggiati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Grigio
Colore Ambra
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Uso singolo
Materiale Polipropilene
Quantità 200 (4 confezioni x 50 tubi)
Sterilità Sterile
Autoclavabile Non autoclavabile
Forma Cilindrico
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Dichiarazioni di pulizia Esente da pirogeni, DNasi, RNasi, DNA umano e batterico
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Tappo a vite
Chiusura inclusa Sì
Area di scrittura Sì
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Sì
Product Type Tubo
RCF max 19,500 x g