Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes SnapTec™ 50
Codice prodotto. 17258579 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dichiarazioni di pulizia:
Eppendorf Quality
PCR Clean
Sterile, Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free
Quantità:
20/Pk.
30/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 240
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dichiarazioni di pulizia Quantità Dimensione della confezione
17258579 Sterile, Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free 20/Pk. pezzi 200
17238579 Eppendorf Quality 30/Pk. pezzi 240
17248579 PCR Clean 30/Pk. pezzi 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17258579 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030118677
In stock
Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 permettono una sicura apertura e chiusura, riducono al minimo il rischio di contaminazione e sono implementabili nelle apparecchiature di laboratorio esistenti.
  • L'uso di materie prime USP class 6 di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni, un'elevata stabilità di centrifugazione di g-Safe™ e una visibilità del campione e del pellet ottimale.
  • Il coperchio dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
  • Novità! Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 per un'apertura e chiusura veloci nei protocolli di routine a più fasi
  • Novità! Conical Tubes SnapTec™ 50 sono autoclavabili a 21°C per 20 minuti
  • Etichettatura sicura e affidabile grazie ad un'ampia area di scrittura sulla provetta e a un coperchio piatto e colorato.
  • Alta resistenza alla centrifugazione g-Safe fino a 19.500 x g (fino a 17.000 x g per SnapTec 50)
  • Le dimensioni precise garantiscono la massima compatibilità con i rotori delle centrifughe, i miscelatori e gli agitatori.
  • Visibilità del campione e del pellet ottimale
    Sterile, privo di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA. Ogni lotto viene controllato e dotato di certificazione di qualità e purezza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polipropilene, HDPE
Quantità 20/Pk.
Sterilità Sterile
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Sterile, Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura SnapTec Cap
Product Type Provette