Learn More
Coniferyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 11401487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11401487 1 g 1g
11421487 0.25 g 0.25g
11411487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11401487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24949.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 458-35-5 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 458-35-5
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.20
Numero MDL MFCD00002922
InChI Key JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo coniferyl alcohol, coniferol, coniferylalcohol, 4-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol, gamma-hydroxyisoeugenol, trans-coniferyl alcohol, e-coniferyl alcohol, 4-3-hydroxy-1-propenyl-2-methoxyphenol, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-propen-1-ol, 4-1e-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol
PubChem CID 1549095
ChEBI CHEBI:17745
SMILES COC1=CC(\C=C\CO)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Coniferyl alcohol
Punto di fusione 75°C to 76°C
Punti di ebollizione 163°C to 165°C (3 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 2048961
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,2504
IUPAC Name 4-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]-2-methoxyphenol
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 98%