Learn More
Fisherbrand™ Cavo di collegamento
Codice prodotto. 11736348 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Banana
DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11736348
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Connecting cable with BNC Plug for combined ion-sensitive electrode with solid membranes that is ideal for measuring agriculture, water analysis, and calibration of ionic electrodes.
  • Connecting Cable with DIN Plug
  • For combined ion-sensitive electrode with solid membranes
  • For use with measuring agriculture, water analysis, and calibration of ionic electrodes
  • For connecting the electrode to a pH meter, using an anti -static coaxial cable with the correct plug
Specifica
Tipi di connettore DIN
Tipo Cavo di collegamento
Da utilizzare con (applicazione) Per il collegamento di elettrodi a un pHmetro mediante cavo coassiale antistatico con il giusto connettore.
Temperatura (sistema metrico) operativa da 0 a 50 °C
Lunghezza (sistema metrico) 1 m