Learn More
Fisherbrand™ Cavo di collegamento
Codice prodotto. 11766348 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Banana
DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11766348 Banana Pezzo
11776398 BNC Pezzo
11736348 DIN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11766348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.25€
    28.73€ / pezzi 1
    Risparmia 11.52€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 21-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Connecting cable with BNC Plug for combined ion-sensitive electrode with solid membranes that is ideal for measuring agriculture, water analysis, and calibration of ionic electrodes.
  • Cable 1 M S7/Banana 4MM 
  • Complete with Banana plug 4 mm
  • Hanna, Knick, Schott, WTW
  • For reference electrodes length 1 m
Specifica
Tipi di connettore Banana
Tipo Cavo di collegamento
Da utilizzare con (applicazione) Per il collegamento di elettrodi a un pHmetro mediante cavo coassiale antistatico con il giusto connettore.
Lunghezza (sistema metrico) 1 m