Learn More
Fisherbrand™ Cavo di collegamento
Codice prodotto. 11746348 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11746348 BNC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11746348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.40€
    45.17€ / pezzi 1
    Risparmia 6.23€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Connecting cable with BNC Plug for combined ion-sensitive electrode with solid membranes that is ideal for measuring agriculture, water analysis, and calibration of ionic electrodes.
  • Connecting Cable with BNC Plug
  • For combined ion-sensitive electrode with solid membranes
  • For use with measuring agriculture, water analysis, and calibration of ionic electrodes
Specifica
Concentrazione 1000 ppm
Tipi di connettore BNC
Tipo Cavo di collegamento
Da utilizzare con (applicazione) Agricoltura e analisi delle acque, calibrazione di elettrodi ionici
Include Anello per soluzione elettrolitica
Temperatura (sistema metrico) operativa da 0 a 50 °C