Descrizione
- For use with UDK Distillation Units
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | 48 mm and 500 mL Kjeldahl Balloon |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UDK127 Kjeldahl Balloon 26, 48 mm dia. |
| N. per confezione | 1 Each |
| Product Type | Connection For Test Tubes |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 26 mm |
| Quantità | 1Each |