Learn More
Mettler Toledo™ Connector Syringe/Filling Tube
Codice prodotto. 15838597
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Densito and DensitoPro Handheld Density Meters
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15838597 Densito and DensitoPro Handheld Density Meters Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15838597 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30330853
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Mettler Toledo Connector Syringe/Filling Tube are ideal for use with viscous samples
  • When working with viscous samples, this connector acts as an adapter between the Density2Go handheld meter and the syringe, making your work easier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Connector Syringe/Filling Tube, Densito
Lingue Chinese, English (GB), English, French, German, Italian, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish
Da utilizzare con (apparecchiatura) Densito and DensitoPro Handheld Density Meters
Da utilizzare con (applicazione) Use with Densito and DensitoPro Handheld Density Meters