missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Connexin 30/GJB6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30559646 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30559646 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30559646 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346229

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Connexin 30/GJB6 Polyclonal antibody specifically detects Connexin 30/GJB6 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Connexin 30/GJB6
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200
Formulazione PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias gene connexin 30, connexin-30, Cx30, CX30gap junction protein, beta 6, DFNA3B, DFNB1B, ectodermal dysplasia 2, hidrotic (Clouston syndrome), ED2, EDH, gap junction beta-6 protein, gap junction protein, beta 6 (connexin 30), gap junction protein, beta 6, 30kDa, HEDDFNA3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno gap junction protein, beta 6, 30kDa. (Uniprot# O95452)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10804
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.