Descrizione
- Robusto, resistente alle abrasioni
- Testina in schiuma a celle aperte per una pulizia e una rimozione delle particelle eccellenti
- La testina grande è ideale per aree più ampie
- Eccellente per l'applicazione su rivestimenti
- Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) maniglia | 0,1 pollici |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3,2 pollici |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico, pulizia di superfici incassate e difficili da raggiungere, applicazione di lubrificanti e rimozione di materiali in eccesso |
| Product Type | Tampone |
| Diametro (sistema metrico) maniglia | 2.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 81.3 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 2,5 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 63.5 mm |
| Materiale | Schiuma |
| Lunghezza punta (sistema imperiale) | 0,7 pollici |
| Vedi altri risultati |