Learn More
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16435940 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
66 mm
71 mm
81.3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
152.4 mm
Materiale maniglia:
Legno
Polipropilene
Polipropilene con interno in vetro
Stat-rite ESD, polimero acrilico
Stile punta:
A celle aperte
A celle chiuse sigillate
Appuntita
Estremità arrotondata
Non reticolato
Ovale
Pala flessibile
Rettangolare
Larghezza (sistema metrico) punta:
.76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8.4 mm
10,2 mm
12.7 mm
15.7 mm
20,3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Materiale maniglia Stile punta Larghezza (sistema metrico) punta Dimensione della confezione
16435940 71 mm Polipropilene A celle aperte 4,1 mm pezzi 500
16645554 66 mm Polipropilene Pala flessibile 3,6 mm pezzi 500
16615554 152,4 mm Polipropilene Pala flessibile 6,4 mm pezzi 500
16625554 114,3 mm Polipropilene Non reticolato 7,6 mm pezzi 500
15420460 152.4 mm Polipropilene Ovale 12.7 mm pezzi 500
16685544 127 mm Polipropilene Estremità arrotondata 20,3 mm pezzi 500
15881605 152.4 mm Legno A celle chiuse sigillate 8.4 mm pezzi 500
15128646 81.3 mm Polipropilene con interno in vetro Appuntita 4 mm pezzi 500
16605554 152,4 mm Legno Ovale 10,2 mm pezzi 500
15334612 81.3 mm Stat-rite ESD, polimero acrilico Appuntita .76 mm pezzi 500
15885194 127 mm Polipropilene Rettangolare 15.7 mm pezzi 500
16695544 152,4 mm Legno A celle chiuse sigillate 6,4 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 16435940 Fornitore Contec™ N. del fornitore SF12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.85€
    53.64€ / pezzi 500
    Risparmia 9.21€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Disponibili diversi tamponi resistenti ideali per la pulizia. I tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™ sono eccellenti per la rimozione delle particelle. Per l’uso con solventi quali alcol isopropilico.
  • Robusto, resistente alle abrasioni
  • Testina in schiuma a celle aperte per una pulizia e una rimozione delle particelle eccellenti
  • La testina grande è ideale per aree più ampie
  • Eccellente per l'applicazione su rivestimenti
  • Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0,1 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 2,8 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico, pulizia di superfici incassate e difficili da raggiungere, applicazione di lubrificanti e rimozione di materiali in eccesso
Product Type Tampone
Diametro (sistema metrico) maniglia 2,5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 71 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 2,4 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 61 mm
Materiale Schiuma
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0,4 pollici
Length (Metric) Tip 25,4 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 4,1 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0,16 pollici
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Tipo di adesivo Termico
Materiale maniglia Polipropilene
Stile punta A celle aperte
Tip Material Schiuma poliuretanica