Learn More
Contec™ Tamponi in poliestere sigillati CONSTIX™
Codice prodotto. 16351668 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di maniglia:
Pala ampia
Tip Material:
Maglia di poliestere
Lunghezza (sistema imperiale):
4,9 pollici
Diametro (sistema metrico) punta:
12,2 x 23,1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di maniglia Tip Material Lunghezza (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) punta Dimensione della confezione
16351668 Pala ampia Maglia di poliestere 4,9 pollici 12,2 x 23,1 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16351668 Fornitore Contec™ N. del fornitore SP8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.95€
    44.38€ / pezzi 100
    Risparmia 7.57€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
I tamponi in poliestere sigillati CONSTIX™ sono realizzati in tessuto di poliestere al 100% fissato termicamente a un manico in polipropilene.
  • La testina è costruita senza adesivi o leganti.
  • Durevole, assorbente e con un contenuto estremamente basso di particelle e residui.
  • La testina in poliestere fornisce assorbenza, intrappolamento e rimozione delle particelle maggiori
  • Compatibile con i solventi più comuni, come alcoli e chetoni
  • L’opzione con punta flessibile consente un’applicazione più morbida sulle superfici e l’accesso ad aree e componenti di piccole dimensioni
  • La testina in poliestere non tessuto consente una maggiore assorbenza delle soluzioni non acquose
  • L’opzione con testina del tampone a pala ampia offre una copertura più ampia della superficie nelle applicazioni critiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0,22 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 4,9 pollici
Product Type Tampone
Diametro (sistema metrico) maniglia 5,7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 124 mm
Tipo di maniglia Pala ampia
Diametro (sistema metrico) punta 12,2 x 23,1 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0,48 x 0,91 pollici.
Sterilità Non sterile
Tipo di adesivo Termico
Materiale maniglia Polipropilene
Stile punta Pala
Tip Material Maglia di poliestere