Learn More
Contec™ Tamponi in poliestere sigillati CONSTIX™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15895194 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15895194 70,1 mm pezzi 500
15815204 69,3 mm pezzi 500
15845204 70,4 mm pezzi 500
15825204 163,8 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15895194 Fornitore Contec™ N. del fornitore SP10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.70€
    72.27€ / pezzi 500
    Risparmia 12.43€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
I tamponi in poliestere sigillati CONSTIX™ Contec™ sono realizzati in tessuto di poliestere fissato termicamente a un manico in polipropilene con punta flessibile.
  • La testa in poliestere fornisce assorbenza, intrappolamento e rimozione delle particelle maggiori
  • La testa in poliestere rende il tampone compatibile con la maggior parte dei solventi comuni, quali alcoli e chetoni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Diametro (sistema imperiale) punta 0,09 in.
Diametro (sistema metrico) maniglia 2,3 mm
Diametro (sistema metrico) punta 2,3 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0,44 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2,8 in.
Length (Metric) Tip 11.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 70,1 mm
Quantità 500/confezione
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema imperiale) punta 0,13 in.
Larghezza (sistema metrico) punta 3,4 mm
Materiale maniglia PP (polipropilene)
Product Type Tampone
Tip Material Poliestere
Tipo di punta Estremità singola