Learn More
Thermo Scientific™ Consumables and Services Kits for Orion™ 2110XP Ammonia Analyzer
Codice prodotto. 17138988
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Ammonia Calibration Kit
Ammonia Consumables Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
17138988 Ammonia Calibration Kit Pezzo
17128988 Ammonia Consumables Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17138988 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 2110XPCAL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00€
    1370.25€ / pezzi 1
    Risparmia 189.75€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Keep needed supplies and service items in stock to avoid lost productivity with Thermo Scientific™ Consumables and Services Kits for Orion™ 2110XP Ammonia Analyzer.
Keep needed supplies and service items in stock to avoid lost productivity with Thermo Scientific™ Consumables and Services Kits for the Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP Ammonia Analyzer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (mV) ±(0.5 mV + 0.1%)
Precisione (Temperatura) ±0.5 °C
Descrizione Ammonia Calibration Kit with Carrying Case
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +120°C
Tipo Ammonia Calibration Kit
Tipo di display 2110XPCAL
Portata 40 mL/min.
Include 0.5mL pipette (204847-001), box of pipette tips (204846-001), ammonia calibration standards kit (181040), wash bottle and inlet filter
Pressione in entrata 8 to 100 psig
Ingressi 85-132; 170-264 VAC
Uscite Alarm: 3; Relay: 3; Analog: 2; Selections: 0-20mA; 4-20 mA
Intervallo (mV) ±1999.9 m
Dettagli relè Max Load: 250VAC; 30VDC; 5A
Risoluzione (mV) 0.1 mV
Risoluzione (temperatura) 0.1 °C
Tempo di risposta 2110XPCAL
Ingresso campione 0.25 NPTF Tube Fitting in.
Temperatura campione 5 to 45 °C