missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contactin-4 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30610392 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30610392 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30610392 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore AF2205MFV500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody

Contactin-4 Polyclonal antibody specifically detects Contactin-4 in Human samples. It is validated for Western Blot,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Contactin-4
Applicazioni Western Blot, Neutralization
Classificazione Polyclonal
Coniugato mFluor Violet 500 SE
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene AXCAM, axonal-associated cell adhesion molecule, BIG-2Brain-derived immunoglobulin superfamily protein 2, contactin 4, contactin-4, MGC33615, neural cell adhesion protein BIG-2
Specie ospite Goat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Contactin-4 isoform a, Asp19-Gly1001, Accession # Q8IWV2
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 152330
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.