Learn More
Contactin-5 Antibody, PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610172 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610172 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18610172 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297316PE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Contactin-5 Polyclonal antibody specifically detects Contactin-5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Contactin-5
Applicazioni Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulazione PBS
Alias gene contactin 5, contactin-5, hNB-2, HNB-2s, MGC163491, NB2, NB-2, neural adhesion molecule, Neural recognition molecule NB-2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Contactin-5 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 53942
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus