Learn More
Macherey-Nagel™ Container
Codice prodotto. 12450380 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
45 mm
50 mm
Posizioni:
49
81
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Posizioni Dimensione della confezione
12450380 45 mm 81 Pezzo
12460380 50 mm 49 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12450380 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702514
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Colore Blue
Posizioni 81
Da utilizzare con (apparecchiatura) For use with screw neck vials N 8, N 9, N 10 and crimp neck as well as snap ring vials N 11
Quantità 1 Each
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Include Transparent Lid
Product Type Container
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm