Learn More
Sampling Systems™ Containers with Sloping Base
Codice prodotto. 17902112 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
100 L
200 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17902112 50 L Pezzo
17952132 100 L Pezzo
17922112 200 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17902112 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A61650
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This range of containers with sloping bases ensures that material can be completely drained from within and includes a ferrule at the base for easy emptying. These containers have a mirror polish finish for easy cleaning.
  • Made from 316L stainless steel
  • Includes lid, clamp and silicone seal
  • Other seals available
  • Handles enable easy transportation
Specifica
Product Type Drum
Capacità (sistema imperiale) 13.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 50 L
Colore Silver
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Storage
Materiale Stainless Steel (316L)