Learn More
Beschreibung
- Made from 316L stainless steel
- Includes lid, clamp and silicone seal
- Other seals available
- Handles enable easy transportation
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Drum |
| Capacity (English) | 26.4 gal. |
| Capacity (Metric) | 100 L |
| Color | Silver |
| For Use With (Application) | Liquid Storage |
| Material | Stainless Steel (316L) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?