Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Amplitude™ Delta™ Specialty, classe ISO 5
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16605514 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm)
4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 2400
pezzi 3600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
16605514 12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm) pezzi 2400
17733457 4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm) pezzi 1200
16496820 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) pezzi 3600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16605514 Fornitore Contec™ N. del fornitore AMDE0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00€
    635.74€ / pezzi 2400
    Risparmia 111.26€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 02-02-2027
Per la pulizia di prodotti ottici delicati come lenti e specchi. I panni per camera bianca Amplitude™ Delta™ Specialty™ Contec, classe ISO 5 sono compatibili con le comuni soluzioni detergenti e disinfettanti. Il materiale in fibra sintetica non è abrasivo e offre bassi livelli di particelle ed estraibili.
  • Estremamente morbidi e puliti
  • Bassi livelli di particelle ed estraibili
  • Texture non abrasiva
  • Per la pulizia di prodotti delicati
  • Per la pulizia dei prodotti prima dell’introduzione nelle camere bianche
  • Realizzati in 100% poliestere non tessuto idrolegato per una pulizia, resistenza e durata eccezionali
  • Ideali per l'uso con solventi
  • In doppia busta per preservare l'integrità del prodotto
Order Info
Peso base, 68g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30,5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30,5 cm
Materiale Fibra sintetica
Compatibilità Soluzioni comuni per la pulizia e la disinfezione
Certificazione/Conformità Classe ISO 5
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca