Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Amplitude™ Sigma™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11932445 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
46 x 46 cm (18 x 18 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 2700
pezzi 300
pezzi 3600
pezzi 750
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
11932445 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) pezzi 300
15117915 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) pezzi 3600
12807163 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) pezzi 2700
11982435 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) pezzi 150
15127915 46 x 46 cm (18 x 18 pollici) pezzi 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11932445 Fornitore Contec™ N. del fornitore AMSI0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Utili per pulizie generali e raccolta di sversamenti in camere bianche di classe ISO 6 o superiore. I panni per camera bianca Amplitude™ Sigma™ offrono livelli eccellenti di assorbenza, durata e igiene e sono utili in numerose applicazioni.
Utili per pulizie generali e raccolta di sversamenti in camere bianche di classe ISO 6 o superiore. I panni per camera bianca Amplitude™ Sigma™ Contec ™ offrono livelli eccellenti di assorbenza, durata e igiene e sono utili in numerose applicazioni.
  • Panni multiuso per applicazioni standard ad alta assorbenza e igiene
  • Pulizia generale nei settori delle biotecnologie, farmaceutico, dei semiconduttori, dell’elettronica e dei dispositivi medici
  • Consigliati per l’uso in camere bianche di classe ISO 6 e superiori
  • Resistenti e durevoli, anche bagnati
  • Bassi livelli di particelle e residui estraibili
  • Per applicazioni non abrasive
  • Numerati in base al lotto per consentirne la tracciabilità
  • In doppia busta per preservare l'integrità del prodotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere, cellulosa
Assorbanza Intrinseco: 4,3 ml/g, Estrinseco: 308 ml/m²
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 68 g/m2
Certificazione/Conformità Classe ISO 6
Struttura Non tessuto idrolegato
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca
Strato 1 velo
Sterilità Non sterile