Descrizione
Utili per pulizie generali e raccolta di sversamenti in camere bianche di classe ISO 6 o superiore. I panni per camera bianca Amplitude™ Sigma™ Contec ™ offrono livelli eccellenti di assorbenza, durata e igiene e sono utili in numerose applicazioni.
- Panni multiuso per applicazioni standard ad alta assorbenza e igiene
- Pulizia generale nei settori delle biotecnologie, farmaceutico, dei semiconduttori, dell’elettronica e dei dispositivi medici
- Consigliati per l’uso in camere bianche di classe ISO 6 e superiori
- Resistenti e durevoli, anche bagnati
- Bassi livelli di particelle e residui estraibili
- Per applicazioni non abrasive
- Numerati in base al lotto per consentirne la tracciabilità
- In doppia busta per preservare l'integrità del prodotto
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Materiale | Poliestere, cellulosa |
| Assorbanza | Intrinseco: 4,3 ml/g, Estrinseco: 308 ml/m² |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Peso base | 68 g/m2 |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 6 |
| Vedi altri risultati |