Learn More
Contec™ Panni per camera sterile Amplitude™ Theta™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-3138813 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 300
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11942445 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11942445 Fornitore Contec™ N. del fornitore AMTH0001
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fornisce panni assorbenti ed economici per operazioni di pulizia generiche. I panni per camera sterile Contec™ Amplitude™ Theta™ sono realizzati in cellulosa/poliestere spunlace leggero. Bilanciano durata e assorbenza.
  • In poliestere idrolegato/cellulosa non tessuta
  • Panno assorbente economico e leggero
  • Durata e assorbenza eccellenti
  • In doppia busta per preservare l'integrità del prodotto
  • Per pulizia e lucidatura di superfici in generale
  • Per applicazioni non abrasive
Order Info
Peso base, 51g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Cellulosa, poliestere idrolegato
Assorbanza Intrinseco: 5.1 ml/g; Estrinseco: 249 ml/m²
Peso base 51
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca
Sterilità Non sterile