Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Anticon 100™ Heavyweight
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-3079413 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Quantità confezione:
2 sacchetti x 75 panni
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione Unit Size
16466820 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) 2 sacchetti x 75 panni pezzi 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16466820 Supplier Contec™ Supplier No. 492222813
Add to basket
Add to basket
Con una tecnologia tessile unica, che offre una capacità superiore con un rapido tasso di assorbimento. I panni per camera bianca Anticon 100™ Heavyweight™ Contec sono panni resistenti per applicazioni di pulizia generale in ambienti critici; per applicazioni di classe ISO 5 e 6.
  • Prodotti in 100% poliestere a filamento continuo con struttura a doppia maglia interlock
  • Lavati in camera bianca per ridurre al minimo i livelli di particelle e fibre prodotti dai bordi a taglio netto
  • Prodotti in 100% poliestere a filamento continuo con struttura a doppia maglia interlock
Compliance
Testati in conformità con gli standard del settore IEST per una pulizia uniforme da lotto a lotto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Panni per camera bianca Heavyweight
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Certificazione/Conformità Classe ISO 5 e 6
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Panni per attività intensive per applicazioni di pulizia generali in ambienti critici, per applicazioni di classe ISO 5 e 6 (Classe 100 and 1000)
Quantità confezione 2 sacchetti x 75 panni