Learn More
Contec™ Tamponi in cotone CONSTIX™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16645544 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) punta:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
5.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
65,7 mm
76,2 mm
152.4 mm
Length (Metric) Tip:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
15.2 mm
Forma:
Doppia estremità a punta
Doppia estremità arrotondata
Doppia estremità con punta rigida e appuntita
Tampone in cotone a singola estremità arrotondata
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 3750
pezzi 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) punta Lunghezza (sistema metrico) maniglia Length (Metric) Tip Forma Dimensione della confezione
16645544 5,1 mm 76,2 mm 15,2 mm Doppia estremità arrotondata pezzi 3750
16635544 5 mm 76,2 mm 13 mm Doppia estremità a punta pezzi 3750
16655544 2,5 mm 65,7 mm 13,9 mm Doppia estremità arrotondata pezzi 5000
16665544 2 mm 76,2 mm 7,6 mm Doppia estremità con punta rigida e appuntita pezzi 5000
16675544 2,5 mm 76,2 mm 10,2 mm Tampone in cotone a singola estremità arrotondata pezzi 5000
15304884 5.1 mm 152.4 mm 15.2 mm Doppia estremità a punta pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16645544 Fornitore Contec™ N. del fornitore SC2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    235.07€ / pezzi 3750
    Risparmia 40.93€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Realizzati con fibre di cotone cucite più lunghe e un semplice legante di metilcellulosa. I tamponi in cotone CONSTIX™ generano livelli molto bassi di residui estraibili, particelle e fibre.
  • Sono disponibili tamponi in cotone più stretti, lisci e puliti
  • Assorbono la maggior parte dei solventi più comuni, tra cui alcol isopropilico e acetone
  • Per l’uso in applicazioni critiche, tra cui la produzione di unità disco e ottica di alto livello
  • Per l'impiego con soluzioni a base acquosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0,1 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 3,6 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in alcune delle applicazioni più critiche, tra cui la produzione di unità disco e superfici ottiche di alto livello
Product Type Tampone
Diametro (sistema metrico) maniglia 2,5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 3 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 76,2 mm
Materiale Cotone
Forma Doppia estremità arrotondata
Larghezza (sistema imperiale) testa 0,17 pollici
Larghezza (sistema metrico) testa 4,3 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0,60 pollici
Length (Metric) Tip 15,2 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 4,3 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0,17 pollici
Diametro (sistema metrico) punta 5,1 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0,2 pollici
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Tipo di adesivo A base acquosa
Materiale maniglia Carta avvolta
Stile punta Estremità arrotondata
Tip Material Cotone