Learn More
Contec™ Tamponi in poliestere sigillati CONSTIX™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12967415 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
152.4 mm
Materiale maniglia:
Polipropilene
Tip Material:
Schiuma di poliestere a maglia
Tessuto per camera sterile in poliestere Polynit
Larghezza (sistema metrico) punta:
6.4 mm
10.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Materiale maniglia Tip Material Larghezza (sistema metrico) punta Dimensione della confezione
12967415 152.4 mm Polipropilene Tessuto per camera sterile in poliestere Polynit 6.4 mm pezzi 500
15431363 152.4 mm Polipropilene Schiuma di poliestere a maglia 10.2 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12967415 Fornitore Contec™ N. del fornitore SP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    122.16€ / pezzi 500
    Risparmia 21.84€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 04-03-2027
Realizzati in tessuto di poliestere per camera sterile Polynit o tessuto di poliestere non tessuto per livelli eccezionalmente bassi di residui e particelle. I tamponi sigillati in poliestere Contec™ CONSTIX™ sono ideali per l'uso con solventi aggressivi quali acetone, triclorometano e acidi nitrico e solforico.
  • Ideale per applicazioni con elevata sensibilità alle contaminazioni
  • Testa in tessuto in poliestere Polynit per camere sterili saldata a un manico Delrin in acetali
  • Resistente a solventi aggressivi
  • Testa in poliestere a maglia durevole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0,12 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per applicazioni con sensibilità alla contaminazione critica, per l'uso con solventi aggressivi quali acetone, tricloroetano e acidi nitrico e solforico
Product Type Tampone
Diametro (sistema metrico) maniglia 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5.2 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 132.1 mm
Materiale Poliestere a maglia
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0,8 pollici
Length (Metric) Tip 20.3 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 6.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0,25 pollici
Sterilità Non sterile
Tipo di adesivo Sigillo a ultrasuoni
Materiale maniglia Polipropilene
Stile punta Estremità arrotondata
Tip Material Tessuto per camera sterile in poliestere Polynit