Learn More
Contec™ Telai della testa per mocio EasyCurve™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15302174 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
36 x 11 cm (14 x 4,25 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Dimensione della confezione
15302174 36 x 11 cm (14 x 4,25 in.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15302174 Fornitore Contec™ N. del fornitore 2724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    93.07€ / pezzi 1
    Risparmia 16.93€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Telaio della testa per mocio progettato appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™. Il mocio EasyCurve è stato progettato appositamente per ambienti critici e controllati, ora disponibile con un rivestimento in microfibra scanalato che consente una pulizia semplice e uniforme per una raccolta delle particelle e una rimozione della contaminazione migliori.
  • Offrono massima flessibilità per la pulizia in ambienti critici.
  • Telai intercambiabili per sistemi di pulizia Contec
  • Autoclavabile
  • Estremità chiusa e attacco rapido per un facile fissaggio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 36 x 11 cm (14 x 4,25 in.)
Product Type Telaio della testina per mocio
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 36 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4,25 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tamponi per pulizia EasyReach
Descrizione Telaio della testa per mocio EasyCurve QuickConnect
Da utilizzare con (applicazione) Progettato per l'uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici o in altri ambienti critici o controllati analoghi.
Color-coded No
Materiale Acciaio inossidabile