Learn More
Contec™ Tamponi di pulizia EasyReach™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17143634 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm)
Product Type:
Tampone di pulizia
Tampone di pulizia presaturato
Tampone di pulizia sigillato a ultrasuoni
Materiale:
Poliestere
Poliestere imbottito
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 4
pezzi 60
pezzi 64
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Product Type Materiale Sterilità Dimensione della confezione
17143634 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm) Tampone di pulizia Poliestere imbottito Sterile pezzi 60
11942425 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm) Tampone di pulizia Poliestere imbottito Non sterile pezzi 4
17292924 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm) Tampone di pulizia Poliestere imbottito Non sterile pezzi 60
17294523 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm) Tampone di pulizia presaturato Poliestere imbottito Sterile pezzi 64
16691872 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm) Tampone di pulizia sigillato a ultrasuoni Poliestere Non sterile pezzi 100
16601882 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm) Tampone di pulizia sigillato a ultrasuoni Poliestere Sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17143634 Fornitore Contec™ N. del fornitore MEQT0002SZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    250.49€ / pezzi 60
    Risparmia 43.51€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tamponi di pulizia EasyReach™: molto assorbenti garantiscono una copertura uniforme del disinfettante o dell’IPA.
  • Poliestere sigillato monouso
  • Generano bassi livelli di particolati, caratteristica essenziale per l’uso nelle aree di contatto con il prodotto
  • Molto assorbenti, garantiscono una buona copertura uniforme del disinfettante o dell’IPA
  • Il bordo di facile presa sul tampone di pulizia assicura che il tampone aderisca perfettamente al telaio per mocio
  • I tamponi di pulizia sterili sono presaturati con IPA al 70%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tampone di pulizia
Lunghezza (sistema imperiale) 7,5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2,8 pollici
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Materiale Poliestere imbottito
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Bianco
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pulizia di isolatori, cappe LAF, scatole a guanti e altri mini ambienti
Quantità confezione 4/sacchetto, 4 tamponi/sacchetto, 15 sacchetti/confez.