Learn More
Contec™ Testine per mocio senza ingombro per pavimenti EasySat™
Codice prodotto. 15781778 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Testina per mocio
Testina per mocio testurizzata
Dimensione della confezione:
pezzi 32
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
15781778 Testina per mocio testurizzata pezzi 32
16665514 Testina per mocio pezzi 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15781778 Fornitore Contec™ N. del fornitore TBLVKMOP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elimina la necessità di secchio o strizzatore per la pulizia di camere sterili. Il mocio senza ingombro per pavimenti EasySat™ è dotato di una testina per mocio con bordi sigillati tagliati a laser VertiKlean™ ed è completamente sterilizzabile in autoclave. Un controllo del flusso a pulsante rilascia la soluzione detergente su richiesta.
  • Elimina completamente la necessità di secchio o strizzatore
  • Progettato appositamente per l'uso in camera bianca
  • La testina del sistema di pulizia con bordi sigillati tagliati a laser VertiKlean™ è realizzata in tessuto leggero di poliestere laminato e schiuma di estere per un'eccellente resistenza alle abrasioni
  • Il sistema include un serbatoio per soluzione semitrasparente da 1,5 litri (52 once) in grado di pulire fino a 5.000 piedi quadrati
  • Il serbatoio completamente pieno pesa solo 3,2 kg (7 libbre)
  • Il controllo del flusso mediante pulsante rilascia la soluzione detergente su richiesta
  • Le testine per mocio angolate puliscono le aree difficili da raggiungere e possono essere fissate e rimosse in pochi secondi
  • Il sistema e le testine per mocio sono completamente sterilizzabili in autoclave fino a 121°C (250°F) per 30 minuti
  • Le testine per mocio sono disponibili in modelli normali e testurizzati e anche in modelli sottoposti a irradiazione gamma
  • Le testine si fissano facilmente al telaio utilizzando i tradizionali dispositivi di fissaggio a gancio e anello
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Testina per mocio testurizzata
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 21,5 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 55 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Altezza (sistema metrico) 12 cm
Altezza (sistema imperiale) 4,75 pollici
Larghezza (sistema metrico) 46 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18,25 pollici
Monouso Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l’uso con disinfettanti, progettato appositamente per pavimenti in camera sterile, solo per uso su pavimenti
Color-coded No
Materiale Cellulosa