Descrizione
Il mocio senza ingombro per pavimenti EasySat Contec™ è una soluzione efficace e rapida per varie esigenze di pulizia. Progettato per camere bianche, questo mocio innovativo è facile da usare –– il serbatoio della soluzione integrato da 52 once elimina completamente la necessità di secchio e strizzatore. Le testine per mocio monouso sono realizzate con il materiale del poliestere/estere in schiuma ultra trasparente VertiKlean™ e si attaccano alla bulloneria in pochi secondi utilizzando i tradizionali ganci e dispositivi di fissaggio.
La testina per mocio angolata pulisce le aree difficili da raggiungere ed è disponibile in due versioni: a superficie liscia per la pulizia standard dei pavimenti e a superficie testurizzata per un’azione più abrasiva. La testina per mocio è disponibile convalidata sterile: irradiata con raggi gamma a 10-6 SAL.
Caratteristiche & vantaggi
- Materiale in poliestere idrofilo/estere trasparente in schiuma, con bordi sigillati a laser
- Il serbatoio traslucido consente di vedere la soluzione
- Completamente sterilizzabile in autoclave per aree critiche
- Facilità d’uso
- Compatibile con una vasta gamma di solventi
Specifica
Specifica
| Dimensions | 21,5 x 4,75 x 18,25 pollici |
| Product Type | Testina per mocio |
| Sterilità | Sterili |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Monouso |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BLMOP |
| Color-coded | No |
| Materiale | Tessuto ad anello in poliestere, Schiuma di estere, Schiuma di estere |