Learn More
Contec™ Sistema a doppio secchio in polipropilene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16625504 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 secchi da 25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16625504 2 secchi da 25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16625504 Fornitore Contec™ N. del fornitore 2720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    263.37€ / pezzi 1
    Risparmia 45.63€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-02-2027
Questo sistema completamente sterilizzabile in autoclave supporta la pulizia generale e controllata dell’ambiente. Il sistema a doppio secchio in polipropilene Contec™ è dotato di un carrello che contiene in modo sicuro i secchi di diverso colore e uno strizzatore per un’efficiente strizzatura del mocio.
  • Carrello in polipropilene con due secchi da 6,5 galloni (25 litri) e strizzatore
  • Completamente sterilizzabile in autoclave per l’uso in ambienti sterili
  • La struttura resistente e leggera rende il sistema a secchio 2720 Contec facile da manovrare nelle camere bianche
  • I secchi rossi e blu consentono la differenziazione tra le soluzioni di pulizia e risciacquo
  • Grande manico verticale
  • Rotelle in acciaio inossidabile/uretano
  • Compatibile con mocio Edgeless
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sistema a doppio secchio
Capacità (sistema metrico) 2 secchi da 25 L
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Dimensions 30 x 16,5 x 37 pollici
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di lavaggio Edgeless Contec
Include Due secchi da 6,5 galloni (25 litri), 1 rosso, 1 blu, strizzatore, carrello con rotelle
Sterilità Non sterile