Learn More
Contec™ Sistema di pulizia Edgeless™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16675514 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di testa:
Edgeless
Colore:
Bianco
Quantità:
1/sacchetto, 20 sacchetti/confez.
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di testa Colore Quantità Dimensione della confezione
16675514 Edgeless Bianco 1/sacchetto, 20 sacchetti/confez. pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16675514 Fornitore Contec™ N. del fornitore ELMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00€
    610.67€ / pezzi 20
    Risparmia 106.33€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Per la pulizia in ambienti controllati e camere bianche. Il sistema di pulizia Edgeless™ è costituito da un tubo continuo di tessuto a maglia in 100% poliestere. Le testine per mocio consentono di eliminare la contaminazione dovuta alla rottura e al deterioramento dei tradizionali moci a spago.
  • Progettate per la pulizia a umido in ambienti controllati e camere bianche
  • Ideali per l’uso in ambienti sterili
  • Le testine per mocio sono costituite da un tubo continuo di tessuto a maglia in poliestere al 100%, avvolto per formare filamenti che incapsulano i liquidi per il massimo assorbimento
  • Le testine per mocio sono prive di contaminanti cellulosici
  • Le testine per mocio testurizzate sono dotate di filamenti avvolti e intrecciati che assicurano il 60% in più di capacità assorbente rispetto ai moci standard Edgeless
  • Le testine per mocio tubolari in poliestere testurizzato e avvolto consentono di eliminare la contaminazione dovuta alla rottura e al deterioramento dei tradizionali moci a spago
  • Le testine per mocio vengono fornite lavate e confezionate in una camera bianca di classe ISO 4 (FED-STD-209E Classe 10/M2.5)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Testina per mocio
Codice colore Bianco
Tipo di testa Edgeless
Colore Bianco
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Uso limitato
Quantità 1/sacchetto, 20 sacchetti/confez.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di lavaggio Edgeless Contec
Descrizione Testina per mocio lavata in camera bianca
Da utilizzare con (applicazione) Progettate per l’uso con soluzioni acquose contenenti detergenti e disinfettanti; compatibili con un’ampia gamma di sostanze chimiche
Color-coded No
Materiale Rayon