Learn More
Contec™ Contec HydroPure
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15686986 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 5 L
6 x 1 L
Tipo di contenitore:
Flacone con erogatore spray
con tappo
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di contenitore Dimensione della confezione
15686986 6 x 1 L Flacone con erogatore spray pezzi 6
15676986 2 x 5 L con tappo pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15686986 Fornitore Contec™ N. del fornitore FBT16HP
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Miscela di 6% di perossido di idrogeno e acqua purificata, residui ridotti, biocida sporicida. Il sistema Contec™ HydroPure viene filtrato a 0.2μ in modo da non lasciare residui, eliminando qualsiasi fase di rimozione dei residui.
Miscela di 6% di perossido di idrogeno e acqua purificata, residui ridotti, biocida sporicida. Il sistema Contec™ HydroPure viene filtrato a 0,2μ in modo da non lasciare residui, eliminando qualsiasi fase di rimozione dei residui.
  • Efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
  • Filtrato a 0.2μ m e riempito con aria con flusso unidirezionale di grado A e confezionato in camera sterile di grado B
  • Nessun residuo, o residui presenti in numero ridotto, con un livello di endotossine di <0.25 EU/ml
  • Utilizzo sicuro nelle aree di contatto con il prodotto
  • Progettato per agevolare l'accesso in camere sterili farmaceutiche
  • Garantisce che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
  • Attività sporicida sufficiente per l'area di grado A/B
  • Le gocce di grandi dimensioni riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura della superficie
  • In sacchetti a strappo lineare in polietilene
  • Facilita la disinfezione per trasferimento in isolatori e RABS
  • RTU con una durata di conservazione di un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Miscela di perossido di idrogeno e acqua purificata
Forma Liquido
pH Non applicabile
Scent Senza profumo
Sterilità Non sterile
Aspetto Trasparente
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione 6% di perossido di idrogeno in acqua purificata
Tipo di contenitore Flacone con erogatore spray
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile Sì
Quantità 6 x 1 L
Volume (sistema metrico) 1 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • contec hydropure
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.