Learn More
Contec™ Sistema di saturazione della testina per mocio
Codice prodotto. 17830305 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
8 l
Product Type:
Carrello per saturazione della testina per mocio
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Capacità (sistema metrico) Product Type
17830305 Pezzo - -
15964851 Pezzo 8 l Carrello per saturazione della testina per mocio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17830305 Fornitore Contec™ N. del fornitore 2618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.76€
    407.38€ / pezzi 1
    Risparmia 91.38€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 19-02-2027
Progettato per semplificare il processo di pulizia delle camere bianche, il sistema di saturazione della testina per mocio Contec consente di presaturare le testine per mocio prima del trasferimento nell'ambiente controllato. In questo modo si elimina la necessità di far passare dell'acqua nella camera bianca.
Piccolo e compatto, il carrello in acciaio inossidabile con doppio secchio da 8 litri è ideale per camere bianche di piccole e medie dimensioni. Leggero e maneggevole, il carrello è facile da usare. Il carrello è dotato di quattro ruote antitraccia sterilizzabili in autoclave, pertanto l'intero carrello può essere sterilizzato in autoclave prima dell'uso. Per rendere il sistema estremamente efficiente e conveniente, le testine per mocio utilizzate devono essere a traspirazione rapida e altamente assorbenti. Contec ha sviluppato una nuova testina per mocio piatta, da utilizzare con il sistema; Testine per mocio in poliestere Quiltec I Contec.
I secchi sono progettati per accogliere 5 testine per mocio piatte che possono essere saturate con 1 litro di liquido. il secondo secchio può essere utilizzato per la diluizione di un concentrato e quindi per conservare le testine per mocio usate evitando qualsiasi contaminazione incrociata. Le testine per mocio sono posizionate su un telaio applicatore del mocio di facile montaggio che, insieme alla configurazione della testina, consentono di montare le testine sul telaio per mocio senza usare le mani. Un vassoio diffusore disinfettante in acciaio inossidabile contribuisce a saturare in modo uniforme ogni testina per mocio. Quando non utilizzato, il vassoio diffusore può essere riposto in una fessura sul lato del carrello. È sufficiente versare il disinfettante sulle testine per mocio dal flacone o direttamente dall’altro secchio, attendere per 5 minuti la saturazione completa e procedere all'utilizzo. Le testine per mocio Quiltec I Contec sono realizzate in 100% poliestere a 2 strati intorno a un nucleo in rayon, per questo sono ideali anche per il massimo grado di camere bianche, grazie alla dispersione molto ridotta di particelle e fibre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Include Secchio in acciaio inossidabile da 10 litri
Sterilità Non sterile