Learn More
Contec™ Panni Polynit™ Heatseal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15204878 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm (4 x 4 pollici)
15 x 15 cm (6 x 6 pollici)
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
1000 panni/sacchetto (impilati)
150 panni/sacchetto (impilati)
150 panni/sacchetto (sfusi)
150/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti)
25 panni/sacchetto interno, 4 sacchetti interni/sacchetto
300 salviette/busta (impilate)
300 salviette/busta (sfuse)
75 panni/sacchetto (impilati)
75/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti)
75ciascuno/sacchetto interno, 4sacchetti interni/sacchetti esterni, 10sacchetti interni/confezione
Product Type:
Panno termosaldante
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 150
pezzi 300
pezzi 4800
pezzi 600
pezzi 75
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione Product Type Sterilità unitSize
15204878 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 75 panni/sacchetto (impilati) Panno termosaldante Non sterile pezzi 75
15333336 10 x 10 cm (4 x 4 pollici) 300 salviette/busta (impilate) Panno termosaldante Non sterile pezzi 4800
15917921 15 x 15 cm (6 x 6 pollici) 75ciascuno/sacchetto interno, 4sacchetti interni/sacchetti esterni, 10sacchetti interni/confezione Panno termosaldante Non sterile pezzi 300
16071752 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 25 panni/sacchetto interno, 4 sacchetti interni/sacchetto Panno termosaldante Sterile pezzi 1200
11922445 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 150 panni/sacchetto (impilati) Panno termosaldante Non sterile pezzi 150
16665524 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 150/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti) Panno termosaldante Non sterile pezzi 1200
12837163 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 150 panni/sacchetto (sfusi) Panno termosaldante Non sterile Pezzo
16615534 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 300 salviette/busta (sfuse) Panno termosaldante Non sterile pezzi 1200
15144589 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 75/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti) Panno termosaldante Sterile pezzi 600
16606044 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 1000 panni/sacchetto (impilati) Panno termosaldante Sterile pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15204878 Fornitore Contec™ N. del fornitore PNHS1212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.55€
    50.82€ / pezzi 75
    Risparmia 8.73€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Panni adatti per applicazioni critiche e per operazioni di pulizia generiche. I panni Polynit Heatseal Contec™ sono realizzati in 100% poliestere a maglia testurizzato. I panni sono tagliati a laser, che sigilla i bordi del tessuto consentendo l'utilizzo dell'intera superficie del panno.
  • Panni in 100% poliestere a maglia indemagliabile testurizzato, con bordi sigillati a caldo
  • Il taglio a laser sigilla le fibre sul bordo del panno e ne consente l'uso al 100%
  • Consigliato per ambienti di classe ISO 3-8
  • Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS)
  • Buona assorbenza con solventi
  • Resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
  • Lavati e confezionati in camera bianca di Classe ISO 4
  • Disponibili convalidati sterili fino a un livello di garanzia della sterilità di 10-6 in conformità con gli standard e le pratiche raccomandate delle linee guida AAMI/ISO 11137:2006
Order Info
Disponibili in formati e forme personalizzati. Contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety per dettagli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno termosaldante
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30,5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30,48 cm
Materiale Maglia di poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 140 g/m2
Certificazione/Conformità Classe ISO 4
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per operazioni di pulizia generiche
Quantità confezione 75 panni/sacchetto (impilati)
Strato 2 veli
Sterilità Non sterile