Description
- Panni in 100% poliestere a maglia indemagliabile testurizzato, con bordi sigillati a caldo
- Il taglio a laser sigilla le fibre sul bordo del panno e ne consente l'uso al 100%
- Consigliato per ambienti di classe ISO 3-8
- Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS)
- Buona assorbenza con solventi
- Resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
- Lavati e confezionati in camera bianca di Classe ISO 4
- Disponibili convalidati sterili fino a un livello di garanzia della sterilità di 10-6 in conformità con gli standard e le pratiche raccomandate delle linee guida AAMI/ISO 11137:2006
Order Info
Disponibili in formati e forme personalizzati. Contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety per dettagli.
Specifications
Specifications
| Product Type | Panno termosaldante |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Maglia di poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Peso base | 140 g/m2 |
| Monouso | Monouso |
| Dimensioni (L x P) | 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) |
| Show More |