Learn More
Contec™ Panni Polynit™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13497889 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
150 panni/sacchetto, impilati
75/confezione, 10 confezioni/scatola (impilate piatte)
Sterilità:
Non sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1200
pezzi 150
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione Sterilità unitSize
13497889 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 150 panni/sacchetto, impilati Non sterile pezzi 150
16631284 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 150 panni/sacchetto, impilati Non sterile pezzi 1200
17186861 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 75/confezione, 10 confezioni/scatola (impilate piatte) Non sterile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13497889 Fornitore Contec™ N. del fornitore PN99
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la pulizia delle superfici dei prodotti e degli strumenti di lavorazione. I panni Contec™ Polynit™ sono un'opzione durevole per gli ambienti di Classe ISO 5.
  • Per operazioni di pulizia generiche in ambienti di Classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
  • Ideali per la pulizia delle superfici esterne dei prodotti e l’igiene delle superfici interne degli utensili di lavorazione o di altre apparecchiature
Order Info
Lavati e confezionati in camera sterile di Classe ISO 4. Disponibili sterili secondo le linee guida AAMI ISO Metodo I con un valore SAL di 10-6, confezionati in sacchetti esterni pelabili con sacchetti interni a strappo lineari.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità Classe ISO 5
Colore Bianco
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca
Quantità confezione 150 panni/sacchetto, impilati
Strato 2 veli
Sterilità Non sterile