Learn More
Contec™ Manici e ganci per mocio QuickConnect™
Codice prodotto. 17948312 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inossidabile
Alluminio anodizzato
Fibra di carbonio
Fibra di vetro
Product Type:
Manico
Manico a lunghezza fissa a 1 pezzo
Manico allungabile
Manico allungabile e 2 pezzi
Lunghezza (sistema imperiale):
16 pollici
18 pollici
60 pollici
Da 16 a 30 pollici
Da 18 a 32 pollici.
Da 37,5 a 65,5 pollici
Da 40 a 70 pollici.
Da 50 a 92 pollici
Da 63 a 114 pollici.
Da 66 a 224 pollici.
Da 69 a 334 pollici.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect
Telaio per testina per mocio incernierato piatto in polipropilene QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, mocio Edgeless, mocio EasyCurve ed EasyReach, sistema DualClean, telai della testina per mocio QuickConnect
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Product Type Lunghezza (sistema imperiale) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17948312 Fibra di carbonio Manico allungabile Da 40 a 70 pollici. Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11952405 Acciaio inossidabile Manico allungabile e 2 pezzi Da 16 a 30 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11932405 Alluminio anodizzato Manico allungabile e 2 pezzi Da 16 a 30 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11942405 Alluminio anodizzato Manico allungabile e 2 pezzi Da 50 a 92 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11962405 Acciaio inossidabile Manico allungabile e 2 pezzi Da 50 a 92 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11932415 Acciaio inossidabile Manico a lunghezza fissa a 1 pezzo 16 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11972415 Acciaio inossidabile Manico a lunghezza fissa a 1 pezzo 60 pollici Telaio per testina per mocio incernierato piatto in polipropilene QuickTask Pezzo
16031012 Fibra di vetro Manico allungabile e 2 pezzi Da 37,5 a 65,5 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
17958312 Fibra di carbonio Manico allungabile Da 69 a 334 pollici. Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
17918312 Fibra di carbonio Manico allungabile Da 63 a 114 pollici. Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
17908312 Fibra di carbonio Manico allungabile Da 18 a 32 pollici. Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
17938312 Fibra di carbonio Manico allungabile Da 66 a 224 pollici. Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
30280811 Fibra di carbonio Manico 18 pollici VertiKlean, VertiKlean MAX, mocio Edgeless, mocio EasyCurve ed EasyReach, sistema DualClean, telai della testina per mocio QuickConnect Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17948312 Fornitore Contec™ N. del fornitore CFH70
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    92.12€ / pezzi 1
    Risparmia 17.88€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio QuickConnect™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio QuickConnect™ Contec™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
  • I manici per mocio QuickConnect completamente sterilizzabili in autoclave e i telai delle testine intercambiabili agiscono insieme ottenendo massima flessibilità per la pulizia in ambienti critici. Scelta di un unico manico e di diverse testine intercambiabili necessarie per le specifiche applicazioni. I manici sono disponibili in diverse lunghezze e stili.
  • I manici telescopici sono disponibili in leggera fibra di carbonio e alluminio anodizzato o in resistente acciaio inossidabile o fibra di vetro. È possibile scegliere tra una varietà di lunghezze che vanno da 16 pollici (40 cm) estendibili a 30 pollici (75 cm), fino a 66 pollici (1,7 m) estendibili a 224 pollici (5,7 m). Per soffitti e pareti difficili da raggiungere, è disponibile un manico in fibra di carbonio da 27,8 piedi (8,5 m), leggero e facile da manovrare.
  • È disponibile anche un manico monoblocco in acciaio inossidabile da 60 pollici.
  • Compatibile con tutti i telai QuickConnect™
  • Diverse lunghezze disponibili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions Da 40 a 70 pollici.
Product Type Manico allungabile
Codice colore Nero
Lunghezza (sistema imperiale) Da 40 a 70 pollici.
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect
Color-coded No
Materiale Fibra di carbonio