Learn More
Contec™ Manici e ganci per mocio QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4908610 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inossidabile
Alluminio anodizzato
Fibra di carbonio
Fibra di vetro
Product Type:
Manico
Manico a lunghezza fissa a 1 pezzo
Manico allungabile
Manico allungabile e 2 pezzi
Lunghezza (sistema imperiale):
16 pollici
18 pollici
60 pollici
Da 16 a 30 pollici
Da 18 a 32 pollici.
Da 37,5 a 65,5 pollici
Da 40 a 70 pollici.
Da 50 a 92 pollici
Da 63 a 114 pollici.
Da 66 a 224 pollici.
Da 69 a 334 pollici.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect
Telaio per testina per mocio incernierato piatto in polipropilene QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, mocio Edgeless, mocio EasyCurve ed EasyReach, sistema DualClean, telai della testina per mocio QuickConnect
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Product Type Lunghezza (sistema imperiale) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11952405 Acciaio inossidabile Manico allungabile e 2 pezzi Da 16 a 30 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11932405 Alluminio anodizzato Manico allungabile e 2 pezzi Da 16 a 30 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11942405 Alluminio anodizzato Manico allungabile e 2 pezzi Da 50 a 92 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11962405 Acciaio inossidabile Manico allungabile e 2 pezzi Da 50 a 92 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11932415 Acciaio inossidabile Manico a lunghezza fissa a 1 pezzo 16 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
11972415 Acciaio inossidabile Manico a lunghezza fissa a 1 pezzo 60 pollici Telaio per testina per mocio incernierato piatto in polipropilene QuickTask Pezzo
16031012 Fibra di vetro Manico allungabile e 2 pezzi Da 37,5 a 65,5 pollici Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
17958312 Fibra di carbonio Manico allungabile Da 69 a 334 pollici. Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
17918312 Fibra di carbonio Manico allungabile Da 63 a 114 pollici. Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
17908312 Fibra di carbonio Manico allungabile Da 18 a 32 pollici. Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
17948312 Fibra di carbonio Manico allungabile Da 40 a 70 pollici. Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
17938312 Fibra di carbonio Manico allungabile Da 66 a 224 pollici. Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect Pezzo
30280811 Fibra di carbonio Manico 18 pollici VertiKlean, VertiKlean MAX, mocio Edgeless, mocio EasyCurve ed EasyReach, sistema DualClean, telai della testina per mocio QuickConnect Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11952405 Fornitore Contec™ N. del fornitore 2644
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio QuickConnect™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio QuickConnect™ Contec™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
I telai e i manici delle testine per mocio QuickConnect™ offrono la massima flessibilità di pulizia in ambienti critici. Possibilità di scegliere un manico e abbinarvi varie testine e telai intercambiabili in base alle specifiche applicazioni.
Manici per mocio QuickConnect:
  • da utilizzare con l'intera linea di sistemi di pulizia Contec™
  • Sterilizzabile in autoclave
  • Lunghezze telescopiche: 16 pollici (41 cm), allungabile fino a 30 pollici (76 cm), 50 pollici (127 cm), manico allungabile fino a 92 pollici (234 cm), 69 pollici (175 cm), allungabile fino a 10,8 pollici (3,3 m)
  • Lunghezza fissa: 16 pollici (41 cm), 60 pollici (152 cm)
  • Per soffitti e pareti difficili da raggiungere, è disponibile un manico in alluminio anodizzato da 16 piedi (4,9 metri); Il manico a 4 pezzi si separa facilmente per la sterilizzazione in autoclave
Ganci per manico per mocio QuickConnect:
  • Gancio per manici QuickConnect, si adatta a manici da 0,9 pollici (2 cm) a 1 pollice (2,5 cm)
  • Un apposito gancio consente di assicurare i manici QuickConnect ai carrelli dei secchi, riducendo la possibilità di incidenti o fuoriuscite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Manico allungabile e 2 pezzi
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) Da 16 a 30 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) Da 40 a 76 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Da utilizzare con (apparecchiatura) Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect
Da utilizzare con (applicazione) Per la pulizia in ambienti critici
Color-coded No
Materiale Acciaio inossidabile