Learn More
Contec™ Moci piatti QuickTask™
Codice prodotto. p-4893738 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Cellulosa, Poliestere
Microfibra di poliestere
Poliestere
Rayon
Rayon, Poliestere
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 4
pezzi 40
pezzi 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Sterilità Dimensione della confezione
15117925 Cellulosa, Poliestere Non sterile pezzi 48
11962425 Rayon Non sterile pezzi 4
11942435 Microfibra di poliestere Non sterile pezzi 40
11902435 Microfibra di poliestere Non sterile pezzi 10
15107925 Rayon, Poliestere Sterili pezzi 40
15636996 Poliestere Sterili pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15117925 Fornitore Contec™ N. del fornitore TASK0500
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il sistema di pulizia consente di scegliere tra diverse opzioni. I moci piatti QuickTask™ Contec™ sono ideali per la pulizia e l'applicazione di disinfettanti a soffitti, pareti e pavimenti, inclusi griglie e pavimenti di camere bianche perforati. Tutta la bulloneria QuickTask™ è completamente sterilizzabile in autoclave.
  • Il sistema QuickTask è costituito da una varietà di testine per mocio piatte in poliestere a maglia, poliestere/cellulosa, microfibra/schiuma e microfibra, facili da installare sul telaio incernierato e sul manico
  • Ogni testina per mocio è compatibile con un'ampia gamma di prodotti chimici e disinfettanti, tra cui soluzioni a base di ammonio quaternario e ipoclorito
  • Si inserisce rapidamente e facilmente nelle coperture per testine per mocio QuickTask
  • Tutta la bulloneria QuickTask è completamente sterilizzabile in autoclave
  • Telai pieghevoli, leggeri e durevoli in acciaio inossidabile per l'uso con tutti i manici QuickConnect o manico in polipropilene blu per l'uso con manico QuickConnect in acciaio inossidabile da 60 pollici e il manico estensibile in fibra di vetro da 69 pollici
Coperture per mocio in maglia di poliestere (TASK0200 e TASK0250):
  • Coperture per mocio monouso e leggere realizzate in poliestere a maglia multistrato assorbente
  • Ottimizzate per l'uso su superfici lisce; per l’applicazione uniforme delle soluzioni durante la rimozione di contaminanti
  • Forniti lavati in camera bianca per ambienti più critici
  • Disponibili in versione sterile e non sterile
Coperture per mocio in microfibra ad anelli (TASK0300):
  • Massima assorbenza delle coperture per mocio QuickTask
  • La struttura in microfibra ad anelli di piccole dimensioni offre prestazioni eccezionali nella rimozione di liquidi, sporcizia, residui e altri contaminanti dalla maggior parte delle superfici
  • Prestazioni di asciugatura e assorbenza eccezionali su superfici bagnate
  • Ideale per pavimenti polimerici
Testine per mocio in poliestere a maglia (TASK0400):
  • Copertura per mocio QuickTask più pulita e durevole
  • Anelli di media lunghezza adatti a quasi tutte le forme
  • Ideale per una pulizia di sgusci, giunti a soffitto e a parete più semplice rispetto ai comuni panni per mocio piatti
  • Forniti lavati in camera bianca per ambienti critici
Testine per mocio in microfibra con struttura a nucleo espanso (TASK0600 e TASK0650):
  • L'esclusivo rivestimento in microfibra con struttura a nucleo in espanso assicura un eccellente contatto con il pavimento, un'assorbenza e una pulizia delle superfici superiori
  • La microfibra scanalata consente una pulizia, un'applicazione di soluzioni e prestazioni di asciugatura eccezionali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 41 x 13 cm (16 x 5 pollici)
Product Type Testina per mocio
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 16 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in
Monouso Monouso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di pulizia QuickTask™
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la pulizia e l'applicazione di disinfettanti su soffitti, pareti e pavimenti, inclusi griglie e pavimenti di camere bianche perforati
Color-coded No
Materiale Cellulosa, Poliestere