Learn More
Contec™ Telai della testa per mocio incernierato piatto QuickTask™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15895587 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polipropilene
Dimensions:
41 x 13 cm (16 x 5 pollici)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensions Dimensione della confezione
15895587 Polipropilene 41 x 13 cm (16 x 5 pollici) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15895587 Fornitore Contec™ N. del fornitore 2740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.50€
    37.15€ / pezzi 1
    Risparmia 6.35€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
I telai piatti della testa per mocio incernierati Contec™ QuickTask™ sono resistenti, leggeri e progettati esclusivamente per il sistema di pulizia Contec™ QuickTask™.
  • In acciaio inox o polipropilene blu
  • Autoclavabile
  • Compatibile con tutte le soluzioni disinfettanti e i solventi più comuni
  • Il sistema QuickTask™ è costituito da una varietà di teste per mocio piatte di poliestere a maglia, poliestere/cellulosa, microfibra/schiuma e microfibra, facili da installare sul complessivo telaio incernierato e manico
  • Il sistema QuickTask™ è ideale per la pulizia di pavimenti, tra cui griglie e pavimenti di camere sterili perforati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 41 x 13 cm (16 x 5 pollici)
Product Type Telaio della testina per mocio
Codice colore Bianco
Colore Blu
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Manico in acciaio inossidabile da 60 pollici Contec™ QuickConnect™ (cod. prod. Fisher 19168798)
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la pulizia e l'applicazione di disinfettanti su soffitti, pareti e pavimenti, inclusi griglie e pavimenti di camere bianche perforati
Color-coded No
Materiale Polipropilene