Learn More
Contec™ Canister per panni presaturati SATWIPES™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16387877 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
6 x 9 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
16387877 6 x 9 in. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16387877 Fornitore Contec™ N. del fornitore SATCAN120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.55€
    72.14€ / pezzi 10
    Risparmia 12.41€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-03-2027
Canister per l'uso con i panni presaturati™ SATWIPES™ Contec.
  • Dispenser riutilizzabile che riduce la manipolazione del solvente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Canister per SATWipes
Lunghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale HDPE
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Diametro (sistema metrico) 120 mm
Dimensioni (L x P) 6 x 9 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Panni (6 x 9 pollici)
Sterilità Non sterile