Description
- Monouso
- Mantiene le soluzioni sterili, anche senza accesso all’autoclave
- Prodotto e confezionato in camera sterile di Classe ISO 4
- Sottoposti a irradiazione gamma con una dose specificata di 25-50 kGy, convalidati sterili
Specifications
Specifications
| Product Type | Rivestimento per secchio |
| Materiale | LDPE |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Colore | Trasparente |
| Monouso | Monouso |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Secchi da 5 gal. (20 L), 6,5 gal. (25 L), 7 gal (27 L) |
| Sterilità | Sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 4 mil |