Learn More
Contec™ Panni SterileSorb™
Codice prodotto. p-3138817 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 1050
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
16501900 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) pezzi 1050
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16501900 Fornitore Contec™ N. del fornitore C21212IR
Assorbono le fuoriuscite di liquido, lasciano le superfici asciutte e mantengono la resistenza nelle camere bianche. I panni SterileSorb™ sono perfetti per le applicazioni di Classe ISO 6. I panni sono a doppio involucro per garantire l'integrità del prodotto e l'ingresso senza compromessi nella suite sterile.
Assorbono le fuoriuscite di liquido, lasciano le superfici asciutte e mantengono la resistenza nelle camere bianche. I panni SterileSorb™ Contec™ sono perfetti per le applicazioni di Classe ISO 6. I panni sono a doppio involucro per garantire l'integrità del prodotto e l'ingresso senza compromessi nella suite sterile.
  • La miscela di cellulosa/poliestere non tessuto idrolegati rende questi panni assorbenti, durevoli e a basso contenuto di estraibile
  • I panni sono progettati per applicazioni non abrasive quali la pulizia e l'assorbimento delle fuoriuscite nella camera bianca e la pulizia dei prodotti prima dell'ingresso nella camera bianca
  • L'etichetta riporta i numeri di lotto e le date di scadenza per favorire la tracciabilità del lotto
  • Confezione esterna staccabile, confezione interna a strappo lineare
Order Info
Peso base, 67,8 g/m2. Sottoposti a irradiazione gamma e convalidati sterili a un livello di sicurezza della sterilità di 10-6 in conformità alle linee guida AAMI. Certificato di sterilità disponibile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30,5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30,5 cm
Materiale Poliestere, cellulosa
Assorbanza Ultra
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 67,8 g/m2
Certificazione/Conformità AAMI
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca
Strato 1 velo